5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 183 EUR
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621143
Núm. CAS: 2231674-35-2