(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC400107-100MG
PC400107-250MG
APOSPC400107-100MGEA
217
EUR
APOSPC400107-100MG
APOSPC400107-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Formula:
C₇H₇BrF₂N₂O MW: 253.044 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31621147 Núm. CAS: 2231675-66-2 UN: 2735 ADR: 8 III |