(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 183 EUR
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₆BrF₂NO₂
MW: 254,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621149
Núm. CAS: 2231673-76-8