tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400109-100MG PC400109-250MG
APOSPC400109-100MGEA 203 EUR
APOSPC400109-100MG APOSPC400109-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Formula: C₁₂H₁₅BrF₂N₂O₃
MW: 353.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621153
Núm. CAS: 2231674-30-7