4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 422 EUR
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27995942
Núm. CAS: 1707365-38-5