5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 789 EUR
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄ClF₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28751029
Núm. CAS: 1805028-61-8