4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400114-250MG PC400114-100MG
APOSPC400114-250MGEA 870 EUR
APOSPC400114-250MG APOSPC400114-100MG
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28789683
Núm. CAS: 1807188-94-8