5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400138-250MG PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA 789 EUR
APOSPC400138-250MG APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅ClF₂N₂O
MW: 194,567 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621119
Núm. CAS: 2231672-98-1