4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400139-250MG PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA 789 EUR
APOSPC400139-250MG APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621121
Núm. CAS: 2231676-95-0