1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400146-1G PC400146-250MG
APOSPC400146-1GEA 1040 EUR
APOSPC400146-1G APOSPC400146-250MG
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₇H₂BrF₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621150
Núm. CAS: 2231673-60-0