1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400148-1G PC400148-250MG
APOSPC400148-1GEA 569 EUR
APOSPC400148-1G APOSPC400148-250MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₈H₂ClF₆NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621152
Núm. CAS: 2231675-30-0