1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400149-1G PC400149-250MG
APOSPC400149-1GEA 556 EUR
APOSPC400149-1G APOSPC400149-250MG
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₈H₅BrF₃NO
MW: 268,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621154
Núm. CAS: 2231676-74-5