2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 550 EUR
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Formula: C₉H₅F₃N₂O
MW: 214.144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13173240
Núm. CAS: 403660-48-0