2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 115 EUR
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698406
Núm. CAS: 1214388-53-0