(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC400158-100MG
PC400158-250MG
APOSPC400158-100MGEA
219
EUR
APOSPC400158-100MG
APOSPC400158-250MG
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula:
C₇H₈F₂N₂O·ClH MW: 210,609 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31621138 Núm. CAS: 2231672-97-0 |