(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400162-100MG PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA 198 EUR
APOSPC400162-100MG APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrF₂N₂O·ClH
MW: 289,505 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621144
Núm. CAS: 2231675-53-7