(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 197 EUR
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₆BrF₂NO₂
MW: 254,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621145
Núm. CAS: 2231673-99-5