5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 214 EUR
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31621146
Núm. CAS: 2231674-75-0