5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400167-1G PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA 329 EUR
APOSPC400167-1G APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226.045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527917
Núm. CAS: 1239463-43-4