(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 337 EUR
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₆ClFN₂·ClH
MW: 197,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689793
Núm. CAS: 1416714-11-8