6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400172-1G PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA 120 EUR
APOSPC400172-1G APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₅F₃N₄
MW: 202,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847748
Núm. CAS: 1239648-22-6