6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400173-1G PC400173-250MG
APOSPC400173-1GEA 510 EUR
APOSPC400173-1G APOSPC400173-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380592
Núm. CAS: 1374651-78-1