5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400174-1G PC400174-250MG
APOSPC400174-1GEA 1400 EUR
APOSPC400174-1G APOSPC400174-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28656592
Núm. CAS: 1446002-35-2