2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400175-1G PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA 340 EUR
APOSPC400175-1G APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₅BrFNS
MW: 222,078 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26127752
Núm. CAS: 1820608-42-1