4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400177-1G PC400177-250MG
APOSPC400177-1GEA 239 EUR
APOSPC400177-1G APOSPC400177-250MG
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Formula: C₈H₆FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036455
Núm. CAS: 1233501-57-9