(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 393 EUR
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117755
Núm. CAS: 1185022-87-0