6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400179-1G PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA 1220 EUR
APOSPC400179-1G APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527926
Núm. CAS: 1257071-45-6