(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 364 EUR
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16611287
Núm. CAS: 1451391-34-6