7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 412 EUR
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₅F₃N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846605
Núm. CAS: 1260811-97-9