4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400183-1G PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA 638 EUR
APOSPC400183-1G APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28118890
Núm. CAS: 1807217-26-0