Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400185-1G PC400185-250MG
APOSPC400185-1GEA 592 EUR
APOSPC400185-1G APOSPC400185-250MG
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22376791
Núm. CAS: 1374652-08-0