(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 252 EUR
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848356
Núm. CAS: 943551-28-8