(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Difluoro-4-isopropyloxyphenylboronic acid
PC400189-1G
PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA
377
EUR
APOSPC400189-1G
APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formula:
C₉H₁₁BF₂O₃ MW: 215,99 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD22689791 Núm. CAS: 2096337-66-3 |