2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)-pyridine
PC400190-1G PC400190-250MG
APOSPC400190-1GEA 522 EUR
APOSPC400190-1G APOSPC400190-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₅ClFNS
MW: 177,627 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26127744
Núm. CAS: 1820741-49-8