Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 74.1 EUR
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
MW: 248.049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28657035
Núm. CAS: 1698028-23-7