2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxy-5-nitropyridine
PC400192-1G
PC400192-250MG
PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA
857
EUR
APOSPC400192-1G
APOSPC400192-250MG
APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Formula:
C₆H₄F₂N₂O₃ MW: 190,104 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25481266 Núm. CAS: 1805314-41-3 |