2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-3,4-diamino-5-fluoropyridine
PC400504-250MG PC400504-500MG
APOSPC400504-250MGEA 553 EUR
APOSPC400504-250MG APOSPC400504-500MG
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Formula: C₅H₅BrFN₃
MW: 206,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19443191
Núm. CAS: 1227958-29-3