1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC400509-250MG PC400509-500MG
APOSPC400509-250MGEA 553 EUR
APOSPC400509-250MG APOSPC400509-500MG
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₅FN₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11867903
Núm. CAS: 194427-15-1