N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: tert-Butyl {2-[(4-fluorobenzyl)amino]ethyl}carbamate

PC400513-1G PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA 649 EUR
APOSPC400513-1G APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₁FN₂O₂
MW: 268,327 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690784
Núm. CAS: 519172-79-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR