N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)methyl]anisole, tert-Butyl (2-{[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]amino}ethyl)carbamate
PC400514-1G PC400514-500MG
APOSPC400514-1GEA 649 EUR
APOSPC400514-1G APOSPC400514-500MG
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₅H₂₁F₃N₂O₃
MW: 334,334 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22123822
Núm. CAS: 934757-43-4