3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400515-1G PC400515-5G PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA 36.4 EUR
APOSPC400515-1G APOSPC400515-5G APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110260
Núm. CAS: 1114809-11-8