Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400518-1G PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA 510 EUR
APOSPC400518-1G APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈Cl₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11500226
Núm. CAS: 1089333-20-9