5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 524 EUR
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅ClFN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690795
Núm. CAS: 1426290-07-4