3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyano-3-fluoropiperidine
PC400522-250MG PC400522-500MG
APOSPC400522-250MGEA 567 EUR
APOSPC400522-250MG APOSPC400522-500MG
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₉FN₂
MW: 128,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690799
Núm. CAS: 1265323-71-4