2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC400523-1G
PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA
126
EUR
APOSPC400523-1G
APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Formula:
C₄Cl₃FN₂ Pto. de fusión: 37…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11040435 Núm. CAS: 6693-08-9 |