1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzyl-3,3-difluoro-4-oxopiperidine
PC400527-1G PC400527-5G
APOSPC400527-1GEA 109 EUR
APOSPC400527-1G APOSPC400527-5G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526740
Núm. CAS: 1039741-54-2