2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG PC400529-1G PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA 394 EUR
APOSPC400529-100MG APOSPC400529-1G APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₃ClFNO₂
MW: 199,566 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690817
Núm. CAS: 1258298-29-1