2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)-1,3-diazine
PC400533-1G PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA 321 EUR
APOSPC400533-1G APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Formula: C₅H₅F₃N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743717
Núm. CAS: 672-46-8