(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400537-1G PC400537-250MG
APOSPC400537-1GEA 39.3 EUR
APOSPC400537-1G APOSPC400537-250MG
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19237459
Núm. CAS: 127199-14-8