(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA 183 EUR
APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19237658
Núm. CAS: 167073-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II